Learn More
Invitrogen™ LRRK2 [R1441C] Human Protein
LRRK2 is a multidomain protein that includes a kinase domain, a GTPase domain, and a leucine-rich repeat (LRR) domain.
2915.00 € - 13780.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_940980.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Molekulargewicht | 204.8kDa |
Lagerungsbedingungen | Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. |
Kennzeichnung | RUO - research use only |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15337565
|
Invitrogen™
PR8752A |
100μg |
2915.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15498793
|
Invitrogen™
PV5859 |
1mg |
13780.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Mutations in this gene have been associated with Parkinson 's disease, including the R1441C mutation in the GTPase domain.
Spezifikation
NP_940980.2 | |
204.8kDa | |
RUO - research use only | |
LRRK2 R1441C | |
Human | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. | |
Catalytic | |
LRRK Kinase Family | |
GST Tag | |
Frozen |