Learn More
Invitrogen™ Human LRRK2, GST Tag Recombinant Protein
LRRK2 is a multidomain protein that includes a kinase domain, a GTPase domain, and a leucine-rich repeat (LRR) domain.
666.00 € - 12390.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_940980.2 |
---|---|
Gen-Alias | LRRK2 |
Kinase-Familie | LRRK Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15488763
|
Invitrogen™
PV4874 |
1mg |
12390.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15498673
|
Invitrogen™
PR8604B |
100μg |
2625.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10689873
|
Invitrogen™
PV4873 |
10 μg |
666.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Mutations in the LRRK2 gene have been associated with Parkinson's disease.
Spezifikation
NP_940980.2 | |
LRRK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
LRRK2 | |
Human | |
GST Tag |