Learn More
Isofield™ LS300 Nicht sterile Latex-Reinraumhandschuhe - ISO Kompatibel mit Klasse 4/5
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30178878
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2XL
Packungsgröße:
1000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30178878 2XL 1000 Stück
30178860 Klein 1000 Stück
30178876 Mittel 1000 Stück
30178821 Groß 1000 Stück
30178834 Extragroß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30178878 Lieferant Isofield™ Lieferanten-Nr. 10230XXL
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für ISO Reinräume der Klasse 4 und höher. Der ultrareine Latexhandschuh wird dreifach in deionisiertem Wasser gewaschen und hat eine Oberfläche, die glatt genug ist, um ihn zweimal hintereinander anzuziehen. Jede Charge LS300 wird auf Endotoxin getestet und weist sehr niedrige Konzentrationen an nachweisbarem Protein auf.
  • Nicht sterile Latex-Reinraumhandschuhe
  • 300 mm (12 in.) Handgelenklänge
  • Beidseitig tragbar
  • Naturfarben
  • Texturierte Handfläche und Finger
  • Bündchen mit Rollrand
  • Geringe Endotoxinkonzentrationen
  • Proteingehalt unter 50 μg/g
  • Doppelt anziehbar
  • IPA-beständige Tintenbeutel
  • Akzeptables Qualitätsniveau (AQL) 1,5
  • Niedrige Partikelanzahl ≥ 0,5 μm (Zählungen/cm² )< 1200
  • Chemikalienspritzschutz Typ B (K, P, T)
Technische und Dokumentationskonformität
  • COA, COC, online zum Download verfügbar
  • Der QR-Code auf den Kartons ermöglicht den sofortigen Dokumentenabruf.
  • Chemische Unschädlichkeit EN ISO 21420:2020
  • Größenangaben und Geschicklichkeit EN ISO 21420:2020 und EN ISO 374-2:2019
  • Luft- und Wasserleck EN ISO 374-2:2019
  • Chemischer Abbau EN ISO 374-4:2019
  • Chemische Permeation EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viruspenetration EN 16604:2004
  • Endotoxintest EN 455-3
  • Sterilitätsvalidierungstest EN ISO 11137 Teil 2:2015
  • EU-Baumusterzertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen von Anhang II der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 als Produkt der Kategorie III
  • UKCA-Typenzertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (2016/425) in der in britisches Recht übernommenen und geänderten Fassung als Produkt der Kategorie III.
Spezifikation
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Nein
AQL 1.5
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 7,48 mil
Finger Thickness (Metric) 0.19 mm
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 6,29 Mio.
Palm Thickness (Metric) 0.16 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 2XL
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 4,33 Mio.
Dicke (metrisch) 0.10 mm
Verpackungsart Reinraumverpackung
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 300 mm