missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ LSM14A Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30047923 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30047923 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30047923 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP330653

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

LSM14A Polyclonal antibody specifically detects LSM14A in Human,Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LSM14A
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Tris-citrate/phosphate pH 7 -8.
Gen-Alias alphaSNBP, C19orf13, DKFZp434D1335, FAM61A, family with sequence similarity 61, member A, hRAP55, hRAP55A, LSM14 homolog A, LSM14A, SCD6 homolog A (S. cerevisiae), Protein FAM61A, protein LSM14 homolog A, Protein SCD6 homolog, Putative alpha-synuclein-binding protein, RAP55ALSM14 homolog A (SCD6, S. cerevisiae), RAP55chromosome 19 open reading frame 13, RNA-associated protein 55, RNA-associated protein 55A
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Between 325 and 375
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26065
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.