Learn More
R&D Systems™ LTB4 Parameter Assay Kit, R&D Systems™
LTB4 Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ SKGE006B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412796
  • 3563.28 € / 6 Stück
Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The LTB4 Parameter Assay Kit quantifies multi-species Leukotriene B4/LTB4 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Spezifikation
Spezifikation
10.30 - 2500pg/mL
Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
ELISA kit
10.9pg/mL
Multi-species
6 x 96-well plates
Biotin
ELISA
1 kit
Cell Culture Supernates (50uL), Serum (50uL), EDTA Plasma (50uL), Heparin Plasma (50uL)
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.