Beschreibung
- Der Axygen LTS Die kompatiblen Spitzen sind ergonomisch geformt, um Beschwerden zu reduzieren, und für die Verwendung mit optimierten Rainin LiteTouch Pipetten
- Die Spitzen bieten spürbaren Komfort durch die Reduzierung des Kraftaufwands beim Verschließen und Ausstoßen und ermöglichen so ein reibungsloses Erlebnis vom Ansaugen bis zum Dosieren.
- Flexibler Dichtungsbereich, optimiert für die Zusammenarbeit mit LTS Pipetten ermöglichen es, beim Pipettieren weniger Kraft anzuwenden.
- Graduierungslinien zur schnellen Genauigkeitsprüfung
- Feine Spitze für präzise Probenabgabe
- Ultraklar USP Harz der Klasse VI
- Alle Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei, frei von humaner gDNA, PCR-Inhibition und pyrogenfrei.
- Die Tipps werden in verschiedenen Verpackungsformaten angeboten: in Gestellen, in Gestellen/gefiltert, als Tippstation, als Nachfüllstapel und als unsere nachhaltigere Lösung: Axygen HybridRack™ Pipettenspitzen.
- Nicht steriles Produkt ist bei 122 °C °für 15 Minuten autoklavierbar.
- Hergestellt in der USA und treffen ISO Standards
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1.000 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Standard |
| Produkttyp | Pipettenspitzen |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rainin LTS LiteTouch |
| Mehr anzeigen |
Sofern nicht anders angegeben, sind alle Produkte nur für Forschungszwecke oder den allgemeinen Laborgebrauch bestimmt. *Nicht zur Anwendung in diagnostischen oder therapeutischen Verfahren bestimmt. Nicht für die Anwendung am Menschen. Diese Produkte sind nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können. Corning Life Sciences macht keine Aussagen über die Leistungsfähigkeit dieser Produkte für klinische oder diagnostische Anwendungen. Die Produkte von Corning sind nicht speziell für diagnostische Tests konzipiert und geprüft. Viele Corning Die Produkte sind zwar nicht speziell für diagnostische Tests entwickelt worden, können aber nach Ermessen des Kunden im Arbeitsablauf und bei der Testvorbereitung eingesetzt werden. Kunden können diese Produkte zur Untermauerung ihrer Ansprüche verwenden. Wir können weder direkt noch indirekt behaupten, dass unsere Produkte für diagnostische Tests zugelassen sind. Der Kunde ist für alle Tests, Validierungen und/oder behördlichen Einreichungen verantwortlich, die zur Unterstützung der Sicherheit und Wirksamkeit seiner beabsichtigten Anwendung erforderlich sein können.