Learn More
Axygen™ LTS Kompatible Pipettenspitze
Artikelnummer. 30090457 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 μl
200 μl
1.000 μl
Format:
Nachfülldeck
Racks
Tipstation™
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
768 Stück
960 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Format Sterilität unitSize
30090457 200 μl Racks Steril 960 Stück
30090426 1.000 μl Racks Nicht steril 768 Stück
30090440 1.000 μl Nachfülldeck Nicht steril 768 Stück
30090435 1.000 μl Racks Steril 768 Stück
30090446 200 μl Racks Nicht steril 960 Stück
30090424 200 μl Nachfülldeck Nicht steril 960 Stück
30090451 200 μl Tipstation™ Nicht steril 960 Stück
30090443 200 μl Tipstation™ Steril 960 Stück
30090456 20 μl Racks Nicht steril 960 Stück
30090447 20 μl Nachfülldeck Nicht steril 960 Stück
30090434 20 μl Racks Steril 960 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 30090457 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. LT200RS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ergonomisch gestaltet, um Beschwerden zu reduzieren und optimiert für die Zusammenarbeit mit Rainin LiteTouch Pipetten. Die Spitzen bieten spürbaren Komfort durch die Reduzierung des Kraftaufwands beim Verschließen und Ausstoßen und ermöglichen so ein reibungsloses Erlebnis vom Ansaugen bis zum Dosieren.
  • Der Axygen LTS Die kompatiblen Spitzen sind ergonomisch geformt, um Beschwerden zu reduzieren, und für die Verwendung mit optimierten Rainin LiteTouch Pipetten
  • Die Spitzen bieten spürbaren Komfort durch die Reduzierung des Kraftaufwands beim Verschließen und Ausstoßen und ermöglichen so ein reibungsloses Erlebnis vom Ansaugen bis zum Dosieren.
  • Flexibler Dichtungsbereich, optimiert für die Zusammenarbeit mit LTS Pipetten ermöglichen es, beim Pipettieren weniger Kraft anzuwenden.
  • Graduierungslinien zur schnellen Genauigkeitsprüfung
  • Feine Spitze für präzise Probenabgabe
  • Ultraklar USP Harz der Klasse VI
  • Alle Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei, frei von humaner gDNA, PCR-Inhibition und pyrogenfrei.
  • Die Tipps werden in verschiedenen Verpackungsformaten angeboten: in Gestellen, in Gestellen/gefiltert, als Tippstation, als Nachfüllstapel und als unsere nachhaltigere Lösung: Axygen HybridRack™ Pipettenspitzen.
  • Nicht steriles Produkt ist bei 122 °C °für 15 Minuten autoklavierbar.
  • Hergestellt in der USA und treffen ISO Standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Format Racks
Spitzenform Standard
Produkttyp Pipettenspitzen
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Rainin LTS LiteTouch
Skala Nein
Material Kunststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind alle Produkte nur für Forschungszwecke oder den allgemeinen Laborgebrauch bestimmt. *Nicht zur Anwendung in diagnostischen oder therapeutischen Verfahren bestimmt. Nicht für die Anwendung am Menschen. Diese Produkte sind nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können. Corning Life Sciences macht keine Aussagen über die Leistungsfähigkeit dieser Produkte für klinische oder diagnostische Anwendungen. Die Produkte von Corning sind nicht speziell für diagnostische Tests konzipiert und geprüft. Viele Corning Die Produkte sind zwar nicht speziell für diagnostische Tests entwickelt worden, können aber nach Ermessen des Kunden im Arbeitsablauf und bei der Testvorbereitung eingesetzt werden. Kunden können diese Produkte zur Untermauerung ihrer Ansprüche verwenden. Wir können weder direkt noch indirekt behaupten, dass unsere Produkte für diagnostische Tests zugelassen sind. Der Kunde ist für alle Tests, Validierungen und/oder behördlichen Einreichungen verantwortlich, die zur Unterstützung der Sicherheit und Wirksamkeit seiner beabsichtigten Anwendung erforderlich sein können.