missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LTV1 Homolog Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA556373

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15784281

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: LEGSIQVDSN RLQEVLNDYY KEKAENCVKL NTLEPLEDQD LPMNELDESE EEEMITVVLE EAKEKWDCES ICSTYSNLYN HPQLIKYQPK PKQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 89%.

LTV1 Homolog Polyclonal antibody specifically detects LTV1 Homolog in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

LTV1 Homolog
Polyclonal
Unconjugated
LTV1
2610020N02Rik; C6orf93; dJ468K18.4; Ltv1; LTV1 homolog; LTV1 homolog (S. cerevisiae); LTV1 ribosome biogenesis factor; protein LTV1 homolog
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
84946
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96GA3
LTV1
Recombinant protein corresponding to Human LTV1 Homolog
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only