Learn More
Lucifer gelb CH, Dilithium-Salz, ≥99 %, >95 %, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11477532 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477532 25 mg 25 Milligramm
11487532 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477532 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215526725
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 67769-47-5
Summenformel C13H9Li2N5O9S2
Molekulargewicht (g/mol) 457.241
InChI-Schlüssel RPKCZJYDUKVMGF-UHFFFAOYSA-L
Synonym 6-Amino-2[(Hyrazinocarbonyl)amino]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-Benz[de] Isoquinoline-5,8-Disulfonsäure-Dilithiumsalz
PubChem CID 124220108
ChEBI CHEBI:52106
IUPAC-Name Dilithium; 6-amino-2-(hydrazinecarbonylamino)-1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-5,8-Disulfonat
SMILES [Li+].[Li+].C1=C(C=C2C3=C1C(=O)N(C(=O)C3=CC(=C2N)S(=O)(=O)[O-])NC(=O)NN)S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Luzifergelb CH, Dilithiumsalz
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Prozentgehaltsbereich > 95 %
Formelmasse 457.2
Reinheit (%) ≥ 99 %
Farbe Orange bis Gelb
Menge 25 mg
Physikalische Form Pulver