Learn More
Lucifer gelb CH, Dilithium-Salz, ≥99 %, >95 %, MP Biomedicals
Catalog Number p-4495715
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
67769-47-5
C13H9Li2N5O9S2
457.241
RPKCZJYDUKVMGF-UHFFFAOYSA-L
6-Amino-2[(Hyrazinocarbonyl)amino]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-Benz[de] Isoquinoline-5,8-Disulfonsäure-Dilithiumsalz
124220108
CHEBI:52106
Dilithium; 6-amino-2-(hydrazinecarbonylamino)-1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-5,8-Disulfonat
[Li+].[Li+].C1=C(C=C2C3=C1C(=O)N(C(=O)C3=CC(=C2N)S(=O)(=O)[O-])NC(=O)NN)S(=O)(=O)[O-]
67769-47-5
C13H9Li2N5O9S2
457.241
RPKCZJYDUKVMGF-UHFFFAOYSA-L
6-Amino-2[(Hyrazinocarbonyl)amino]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-Benz[de] Isoquinoline-5,8-Disulfonsäure-Dilithiumsalz
124220108
CHEBI:52106
Dilithium; 6-amino-2-(hydrazinecarbonylamino)-1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-5,8-Disulfonat
[Li+].[Li+].C1=C(C=C2C3=C1C(=O)N(C(=O)C3=CC(=C2N)S(=O)(=O)[O-])NC(=O)NN)S(=O)(=O)[O-]
Chemischer Name oder Material Luzifergelb CH, Dilithiumsalz
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Prozentgehaltsbereich > 95 %
Formelmasse 457.2
Reinheit (%) ≥ 99 %
Farbe Gelb bis orange
Menge 25 mg
Physikalische Form Pulver