Learn More
Hamilton™ Luer Nabenschläuche
Ideal zum schnellen Verbinden und Trennen von Komponenten mit männlichen Luer-Locks.
Marke: Hamilton™ 20941
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Erhältlich für eine Reihe von Gauges
- Hergestellt aus langlebigem und chemikalienbeständigem PTFE
- Nur Schläuche; Naben separat erhältlich
Spezifikation
3.175 mm (1/8 in.) | |
1/Packung | |
Schläuche | |
1.59 mm |
Individuell | |
PTFE | |
3.18 mm |