Learn More
Value Plastics Luer-Gewindeanschlüsse, Winkelstück
Artikelnummer. 30053834 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Einlass:
Luer-Innengewinde
Luer-Stecker auf Luer-Buchse
Luer-Stecker, Luer-Buchse, Gewinde
Material (Dichtung):
Nylon
Polypropylen
Packungsgröße:
25 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Einlass Material (Dichtung) unitSize
30053834 Luer-Stecker, Luer-Buchse, Gewinde Nylon 25 Stück
30054208 Luer-Innengewinde Polypropylen 25 Stück
30053705 Luer-Stecker auf Luer-Buchse Polypropylen 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30053834 Lieferant Value Plastics Lieferanten-Nr. 5012007
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfacher Wechsel zu einem Luer-Anschluss mit Richtungsflexibilität
Schnelle und einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug. Luer-Anschlüsse ermöglichen eine einfache und dennoch sichere Verbindung. Entspricht ISO-594-1 und ISO 594-2 Standards
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DEHP-frei; phthalatfrei; RoHS-konform
Einlass Luer-Stecker, Luer-Buchse, Gewinde
Material (Dichtung) Nylon