Learn More
Value Plastics Luer-Gewindeanschlüsse, Winkelstück
Artikelnummer. 30054208 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Einlass:
Luer-Innengewinde
Luer-Stecker auf Luer-Buchse
Luer-Stecker, Luer-Buchse, Gewinde
Material (Dichtung):
Nylon
Polypropylen
Packungsgröße:
25 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Einlass Material (Dichtung) unitSize
30054208 Luer-Innengewinde Polypropylen 25 Stück
30053834 Luer-Stecker, Luer-Buchse, Gewinde Nylon 25 Stück
30053705 Luer-Stecker auf Luer-Buchse Polypropylen 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30054208 Lieferant Value Plastics Lieferanten-Nr. 5012047
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfacher Wechsel zu einem Luer-Anschluss mit Richtungsflexibilität
Schnelle und einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug. Luer-Anschlüsse ermöglichen eine einfache und dennoch sichere Verbindung. Entspricht ISO-594-1 und ISO 594-2 Standards
Specifica
Zertifizierung/Konformität ADCF;FDA;DEHP-frei;Phthalatfrei;RoHS;USP
Einlass Luer-Innengewinde
Material (Dichtung) Polypropylen
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.