Learn More
Poulten & Graf GmbH Spritze aus Glas und Metall mit Luer-Spitze
Hergestellt aus Metall und Glas. Poulten Graf™ Sanitex Glas- und Metallspritzen eignen sich perfekt für die Messung und Abgabe von Flüssigkeiten.
205.00 € - 230.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Material | Glas, Metall |
Produkttyp | Spritze |
Max. Temperatur (metrisch) | 134 °C |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10321702
|
Poulten & Graf GmbH
7 20237 |
10 ml |
205.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10427461
|
Poulten & Graf GmbH
7 20241 |
20 ml |
230.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Aus Metall und Glas
Braune Graduierungen
Spezifikation
Ja | |
Spritze | |
Je 1 |
Glas, Metall | |
134 °C |