Learn More
Lumateperon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lumateperone |
| CAS | 313368-91-1 |
| Summenformel | C24 H28 F N3 O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Lumateperone, 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[(6bR,10aS)-2,3,6b,9,10,10a-hexahydro-3-methyl-1H-pyrido[3',4':4,5]pyrrolo[1,2,3-de]quinoxalin-8(7H)-yl]-, 1-(4-Fluorophenyl)-4-[(6bR,10aS)-2,3,6b,9,10,10a-hexahydro-3-methyl-1H-pyrido[3',4':4,5]pyrrolo[1,2,3-de]quinoxalin |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H28FN3O/c1-26-14-15-28-21-11-13-27(16-20(21)19-4-2-5-22(26)24(19)28)12-3-6-23(29)17-7-9-18(25)10-8-17/h2,4-5,7-10,20-21H,3,6,11-16H2,1H3/t20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | CN1CCN2[C@H]3CCN(CCCC(=O)c4ccc(F)cc4)C[C@H]3c5cccc1c25 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 393.497 |
| Formelmasse | 393.222 |