Learn More
Lumazine, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lumazine |
| CAS | 487-21-8 |
| Summenformel | C6 H4 N4 O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2,4(1H,3H)-Pteridinedione, 2,4(3H,8H)-Pteridinedione, 2,4-Dihydroxypteridine, 2,4-Pteridinediol, Lumazin, NSC 225113, NSC 41801, Pteridine-2,4-dione |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H4N4O2/c11-5-3-4(8-2-1-7-3)9-6(12)10-5/h1-2H,(H2,8,9,10,11,12) |
| SMILES | Oc1nc(O)c2nccnc2n1 |
| IUPAC-Name | Pteridin-2,4-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 164.12 |
| Formelmasse | 164.0334 |