Learn More
Berthold Technologies Luminescence Test Tube LB 9517
Artikelnummer. 31777294
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Junior LB 9509 Portable Luminometer
Lumat LB 9510 Tube Luminometer
Sirius 2 LB 9526 Tube Luminometer
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
31777294 Lumat LB 9510 Tube Luminometer 1 Stück
31777291 Junior LB 9509 Portable Luminometer 1 Stück
31777333 Sirius 2 LB 9526 Tube Luminometer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31777294 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 5565801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-precision test tubes for routine quality control and performance verification of tube luminometers.
  • Offers the easiest, quickest, and most reliable way to periodically verify tube luminometer performance
  • Light emission generated by temperature-stabilized green LEDs for consistent output
  • Integrated diffusers simulate the light emission properties of real samples
Spezifikation
Typ Test Tube
Lichtquelle LED
Farbe Black
Zur Verwendung mit (Anwendung) QC of Tube Luminometers
Spannung 6 V
Zur Verwendung mit (Geräte) Lumat LB 9510 Tube Luminometer
Enthält Transport Case, Charging Stand, Charger, Test Tube
Zertifizierung/Konformität CE