Learn More
Thermo Scientific™ Luminoskan™ Microplate Luminometer, one dispenser
Artikelnummer. 15893537 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Messgeschwindigkeit:
18 s für 96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15893537
Marke: Thermo Scientific™ 5300331
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das Thermo Scientific Luminoskan Mikrotiterplatten-Luminometer eignet sich für eine Vielzahl luminometrischer Forschungsanwendungen. Das kompakte und robuste Gerät bietet Vielseitigkeit hinsichtlich der verwendbaren Plattenformate, hohe Lesegeschwindigkeiten und bis zu drei Dispenser.
Dieses Gerät hat die Validierung durch die Promega Corporation bestanden und besitzt das DLReady Zertifikat. Darüber hinaus ist das Luminoskan Mikrotiterplatten-Luminometer für Thermo Scientific Pierce Luciferase-Assays validiert. Das Luminoskan bietet Simplizität und Zuverlässigkeit für eine höhere Effizienz der Arbeitsabläufe.
• Hohe Empfindlichkeit für den oberen und unteren Messpunkt
• Schnelle Lesegeschwindigkeit, die für kinetische Anwendungen unerlässlich ist
• Integrierte Spender für die präzise Einleitung kinetischer Reaktionen
• Leistungsstarke und anwenderfreundliche Thermo Scientific SkanIt Software
Hohe Empfindlichkeit für den oberen und unteren Messpunkt
Die Verwendung von faserfreier Direktbeleuchtungsoptik ermöglicht sowohl einen oberen als auch einen unteren Messpunkt für hohe Empfindlichkeit, einen großen dynamischen Bereich und geringes Streulicht für korrekte und präzise Ergebnisse fin luminometrischen Assays. Das Luminoskan Luminometer ist als DLReady für ausgezeichnete Empfindlichkeit zertifiziert.
Schnelle Lesegeschwindigkeit für kinetische Anwendungen
Das Luminoskan Mikrotiterplatten-Luminometer liest eine 96-Well-Platte in nur 18 Sekunden, was für kinetische Anwendungen wie enzymkinetische Studien und Phagozytose-Assays unerlässlich ist.
Integrierte Spender für die präzise Einleitung kinetischer Reaktionen
Das Luminoskan Mikrotiterplatten-Luminometer kann mit bis zu drei Reagenzspendern* für schnelle kinetische Assays, wie z. B. Ca2+ Flux-Assays, ausgestattet werden. Die integrierten Dispenser unterstützen gleichzeitiges Dispensieren und Messen und ermöglichen so die Aufzeichnung schneller Kinetikmessungen von Reaktionsbeginn an. Sehr geringes Totvolumen und die Rückführung von Reagenzien aus den Spendern in die Reagenzienbehälter begünstigen einen sparsamen Umgang mit Reagenzien.
*Upgrade auf dritten Spender muss vom Servicetechniker durchgeführt werden
Leistungsstarke und benutzerfreundliche SkanIt Software
Dank der visuellen Einrichtung des Arbeitsablaufs ist die SkanIt Software schnell und einfach zu erlernen. Sie bietet eine mühelose Datenanalyse (mit einer umfassenden Auswahl an integrierten Berechnungen, einschließlich Leerwertsubstraktion, Standardkurvenerstellung, Klassifizierung, Qualitätskontrolle, kinetischer Analyse) und Exportfunktionen. Die Skanit Software ist eine offene Lizenzplattform, die unbegrenzte Installationen ermöglicht.
Lieferumfang:
Skanit PC-Software. Weitere Filter auf Anfrage lieferbar.
Anwendungen umfassen:
Reportergen-Assays, Immunassays mit lumineszenten Substraten, Zellproliferations- und Zytotoxizitätsassays, intrazelluläre Ca2+ Assays, ATP-Assays, Phagozytose-Assays, reaktive Sauerstoffassays, mikrobiologische Assays, Enzymassays, BRET-Assays, ADME-Tox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatibilität Roboter
Detektortyp Photomultiplier (PMT)
Abmessungen (L x B x H) 420 x 420 x 340 mm (16,5 x 16,5 x 13,4 in)
Inkubatortemperatur Raumtemperatur +3 bis 45 °C
Schnittstelle PC-Software (Thermo Scientific SkanIt Software)
Messgeschwindigkeit 18 s für 96-Well-Platte
Messtechnik Lumineszenz
Plattentyp 6- bis 384-Well-Platten
Produktlinie Luminoskan
Reading Options Oben und unten
Messbereich Bis zu ca. 5.000 relative Lichteinheiten (RLU)
Schütteln Orbital
Software Type SkanIt Software
Wellenlängenauswahl Filter
Leistungsaufnahme max. 200 VA
Versandbedingung Raumtemperatur