Learn More
Lutetium(III)-chlorid, 99.9 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lutetium(III) chloride |
Schmelzpunkt | 905°C |
Farbe | Weiß bis Grau |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% |
Strukturformel | LuCl3 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
Formelmasse | 281.33 |
Reinheit (%) | 99.90% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lutetium(III) chloride, anhydrous
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.