Learn More
Lutetium(III)-nitrathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11302518
54.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100641-16-5
LuN3O9
360.98
MFCD00150421
APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N
lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate
16212852
[Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100641-16-5
LuN3O9
360.98
MFCD00150421
APRNQTOXCXOSHO-UHFFFAOYSA-N
lutetium iii nitrate hydrate, lutetium nitrate hydrate, acmc-1buji, lu.3no3.h2o, lutetium nitrate-water 1/3/1, lutetium 3+ hydrate trinitrate
16212852
[Lu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Lutetium(III) nitrate hydrate is used in ceramics, glass, phosphors and in lasers. It finds application as a catalyst in petroleum cracking and to prepare laser crystal. Further, it is used in hydrogenation, alkylation and polymerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Lutetium(III) nitrate hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel Lu(NO3)3·xH2O
UN-Nummer UN1477
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in strong mineral acids.
IUPAC-Name Lutetium(3+);trinitrat;hydrat
Formelmasse 360.98 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Hygroscopic