missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lutetium-Lösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™

Catalog Number 12987373
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
CHEBI:48107
Salpetersäure
O[N+]([O-])=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7697-37-2
HNO3
63.01
MFCD00011349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
CHEBI:48107
Salpetersäure
O[N+]([O-])=O

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.

Chemischer Name oder Material Lutetium
Konzentration 10 mg/l
Verpackung Flasche
Menge 50 ml
Lösungsmittel oder Matrix HNO3
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'