Learn More
LUZP4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA561241
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15739061
  • 534.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SERSHGHSER SHGHSERSHG HSKRSRSQGD LVDTQSDLIA TQRDLIATQK DLIATQRDLI ATQRDLIVTQ RDLVATERDL INQSGRSHGQ SERHQRYSTG K Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 30%, Rat - 25%.
LUZP4 Polyclonal antibody specifically detects LUZP4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
LUZP4
Polyclonal
Unconjugated
LUZP4
Cancer/testis antigen 28; CT28; CT-28; CT-8; HOM-TES-85; HOM-TES-85 tumor antigen; leucine zipper protein 4; LUZP4; Tumor antigen HOM-TES-85
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51213
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9P127
LUZP4
Recombinant protein corresponding to Human LUZP4