Learn More
Welch™ MEMBRANPUMPSTAND 38L/MIN 8MBAR CEE, ohne Netzkabel
Marke: Welch™ 115043
Weitere Details : Netto-Gewicht : 17.30000kg
Spezifikation
230 V 50/60 Hz | |
LVS 302 Z | |
445 mm | |
Laboratory Vacuum System | |
230 V |
310 mm | |
50/60 Hz | |
360 mm | |
<8 mbar |