Learn More
Nabertherm LVT 15/11/C550 Ascheofen
Artikelnummer. 18060110 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
18060110 15 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18060110 Lieferant Nabertherm Lieferanten-Nr. LV155H11NO
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Veraschungsofen mit Klapp- oder Hubtür bis 1100 °C
Der Veraschungsofen LV(T) ist speziell für Veraschungsprozesse bis 1050 °C °im Labor konzipiert. Zu den Anwendungen gehören die Bestimmung des Glühverlustes sowie die Veraschung von Lebensmitteln und Kunststoffen für die anschließende Stoffanalyse. Ein spezielles Frischluft- und Abluftsystem sorgt dafür, dass die Luft 6 Mal pro Minute ausgetauscht wird, sodass für den Veraschungsprozess stets ausreichend Sauerstoff vorhanden ist. Die einströmende Luft passiert die Ofenheizung und wird vorgewärmt, um eine gute Temperaturhomogenität zu gewährleisten.
Serienausstattung:
  • Tmax 1100 °C
  • Heizung von zwei Seiten
  • Keramische Heizplatten mit integrierten Heizelementen, die geschützt sind und leicht ausgetauscht werden können
  • Luftaustausch von mehr als 6-mal pro Minute
  • Gute Temperaturhomogenität durch Vorwärmung der Zuluft, Temperaturhomogenität gemäß DIN 17052-1 bis +/- 10 °C im definierten leeren Arbeitsbereich (ab 550 °C)
  • Doppelschalengehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen mit zusätzlicher Lüfterkühlung für niedrige Oberflächentemperatur
  • Ausschließliche Verwendung von Dämmstoffen ohne Kategorisierung gemäß EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP)
  • Geeignet für viele standardisierte Veraschungsprozesse gemäß ISO , ASTM EN und DIN
  • Optionale Klapptür (LV), die als Arbeitsplattform oder Hubtür (LVT) mit der vom Bediener abgewandten heißen Seite verwendet werden kann.
  • Controller mit Touch-Bedienung B510 (5 Programme mit je 4 Segmenten)
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Regler: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 l
Temperatur (metrisch) 1.100 °C
Typ Schmelzofen
Spannung 220/240 V