Learn More
Ly-108 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA562389
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15760182
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LPLEFPAGEK VNFITWLFNE TSLAFIVPHE TKSPEIHVTN PKQGKRLNFT QSYSLQLSNL KMEDTGSYRA QISTKT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 50%, Rat - 50%.
Ly-108 Polyclonal antibody specifically detects Ly-108 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Ly-108
Polyclonal
Unconjugated
SLAMF6
Activating NK receptor; CD352; KAL1; KAL1b; KALI; KALIb; Ly108; Lymphocyte antigen 108; natural killer-, T- and B-cell antigen; NK-T-B-antigen; NTBA; NTB-A; NTBA receptor; RGD1561848; SF2000; SLAM family member 6; Slamf6; UNQ6123/PRO20080
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
114836
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96DU3
SLAMF6
Recombinant protein corresponding to Human Ly-108