missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LY 310762 hydrochloride, Tocris Bioscience™

5-HT1D-preferring antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 307810

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412354

  • 231.01 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

5-HT 1D -preferring receptor antagonist (EC 50 = 31 nM). Displays no activity on 5-HT transport.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

192927-92-7
430.948
ly-310,762 hydrochloride, 1-2-4-4-fluorobenzoyl piperidin-1-yl ethyl-3,3-dimethylindolin-2-one hydrochloride, 1-2-4-4-fluorobenzoyl-1-piperidinyl ethyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2h-indol-2-one hydrochloride, 1-2-4-4-fluorobenzoyl piperidin-1-yl ethyl-3,3-dimethylindol-2-one hydrochloride, ly310762 hydrochloride, ly 310762 hydrochloride, ly-310,762 hydrochloride, white powder, 3,3-dimethyl-1-2-4-4-flurobenzoyl-1-piperidinyl-1-ethyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one hydrochloride, 3,3-dimethyl-1-2-4-4-flurobenzoyl-1-piperidinyl-1-ethyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one hydrochloride, 3,3-dimethyl-1-2-4-4-fluorobenzoyl-1-piperidinyl-1-ethyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one hydrochloride
1-[2-[4-(4-fluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-3,3-dimethylindol-2-one;hydrochloride
C24H28ClFN2O2
BOCLFQZPFYNVFD-UHFFFAOYSA-N
11957576
CC1(C2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN3CCC(CC3)C(=O)C4=CC=C(C=C4)F)C.Cl

Spezifikation

LY 310762 hydrochloride
192927-92-7
ly-310,762 hydrochloride, 1-2-4-4-fluorobenzoyl piperidin-1-yl ethyl-3,3-dimethylindolin-2-one hydrochloride, 1-2-4-4-fluorobenzoyl-1-piperidinyl ethyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2h-indol-2-one hydrochloride, 1-2-4-4-fluorobenzoyl piperidin-1-yl ethyl-3,3-dimethylindol-2-one hydrochloride, ly310762 hydrochloride, ly 310762 hydrochloride, ly-310,762 hydrochloride, white powder, 3,3-dimethyl-1-2-4-4-flurobenzoyl-1-piperidinyl-1-ethyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one hydrochloride, 3,3-dimethyl-1-2-4-4-flurobenzoyl-1-piperidinyl-1-ethyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one hydrochloride, 3,3-dimethyl-1-2-4-4-fluorobenzoyl-1-piperidinyl-1-ethyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one hydrochloride
CC1(C2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN3CCC(CC3)C(=O)C4=CC=C(C=C4)F)C.Cl
430.948
430.94
10mg
C24H28ClFN2O2
BOCLFQZPFYNVFD-UHFFFAOYSA-N
1-[2-[4-(4-fluorobenzoyl)piperidin-1-yl]ethyl]-3,3-dimethylindol-2-one;hydrochloride
11957576
>98%
Videos