Learn More
LY 320135, Tocris Bioscience™
Selective CB1 inverse agonist
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 238750
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 50mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13411124
  • 1058.40 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Potent CB1 receptor antagonist/inverse agonist (Ki = 141 nM) with greater than 70-fold selectivity over CB2 receptors (Ki > 10 μM). Structurally dissimilar from SR 141716A and AM 251. Shows weak binding to both 5-HT2 (Ki = 6.4 μM) and muscarinic receptors (Ki = 2.1 μM).
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
176977-56-3
383.403
unii-cjy03984ct, 6-methoxy-2-4-methoxyphenyl benzo b furan-3-yl 4-cyanophenyl methanone, 4-6-methoxy-2-4-methoxyphenyl benzofuran-3-carbonyl benzonitrile, 4-6-methoxy-2-4-methoxyphenyl-3-benzofuranyl carbonyl benzonitrile, 4-6-methoxy-2-4-methoxyphenyl-1-benzofuran-3-carbonyl benzonitrile, d0zu9z, gtpl742, benzonitrile, 4-6-methoxy-2-4-methoxyphenyl-3-benzofuranyl carbonyl, ly hplc
4-[6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-1-benzofuran-3-carbonyl]benzonitrile
C24H17NO4
RYNSGDFWBJWWSZ-UHFFFAOYSA-N
5311257
COC1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=C(O2)C=C(C=C3)OC)C(=O)C4=CC=C(C=C4)C#N
Spezifikation
50mg
176977-56-3
unii-cjy03984ct, 6-methoxy-2-4-methoxyphenyl benzo b furan-3-yl 4-cyanophenyl methanone, 4-6-methoxy-2-4-methoxyphenyl benzofuran-3-carbonyl benzonitrile, 4-6-methoxy-2-4-methoxyphenyl-3-benzofuranyl carbonyl benzonitrile, 4-6-methoxy-2-4-methoxyphenyl-1-benzofuran-3-carbonyl benzonitrile, d0zu9z, gtpl742, benzonitrile, 4-6-methoxy-2-4-methoxyphenyl-3-benzofuranyl carbonyl, ly hplc
COC1=CC=C(C=C1)C2=C(C3=C(O2)C=C(C=C3)OC)C(=O)C4=CC=C(C=C4)C#N
383.403
383.4
LY 320135
C24H17NO4
RYNSGDFWBJWWSZ-UHFFFAOYSA-N
4-[6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-1-benzofuran-3-carbonyl]benzonitrile
5311257
>98%