Learn More
LY 379268, Tocris Bioscience™
Highly selective group II mGlu agonist
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 245350
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 50mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13411244
  • 2025.66 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Highly selective group II mGlu receptor agonist (EC50 values are 2.69 and 4.48 nM for hmGlu2 and hmGlu3 respectively) that displays > 80-fold selectivity over group I and group III receptors. Provides protection against NMDA-mediated cell death in vitro and offers almost complete protection against CA1 hippocampal damage following global ischemia in gerbils. Orally and systemically active. Caged LY 379268 is also available (Cat. No. 3332).
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
191471-52-0
187.151
1r,4r,5s,6r-4-amino-2-oxabicyclo 3.1.0 hexane-4,6-dicarboxylic acid, d07grg, 4-amino-2-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane-4,6-dicarboxylic acid, 1r,4r,5s,6r-4-amino-2-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane-4,6-dicarboxylic acid, 1s,2r,5r,6r-2-amino-4-oxabicyclo 3.1.0 hexane-2,6-dicarboxylic acid, 2-oxabicyclo 3.1.0 hexane-4,6-dicarboxylic acid, 4-amino-, 1r,4r,5s,6r-rel
(1R,4R,5S,6R)-4-amino-2-oxabicyclo[3.1.0]hexane-4,6-dicarboxylic acid
C7H9NO5
YASVRZWVUGJELU-MDASVERJSA-N
10197984
C1C(C2C(C2O1)C(=O)O)(C(=O)O)N
Spezifikation
50mg
191471-52-0
1r,4r,5s,6r-4-amino-2-oxabicyclo 3.1.0 hexane-4,6-dicarboxylic acid, d07grg, 4-amino-2-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane-4,6-dicarboxylic acid, 1r,4r,5s,6r-4-amino-2-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane-4,6-dicarboxylic acid, 1s,2r,5r,6r-2-amino-4-oxabicyclo 3.1.0 hexane-2,6-dicarboxylic acid, 2-oxabicyclo 3.1.0 hexane-4,6-dicarboxylic acid, 4-amino-, 1r,4r,5s,6r-rel
C1C(C2C(C2O1)C(=O)O)(C(=O)O)N
187.151
187.15
LY 379268
C7H9NO5
YASVRZWVUGJELU-MDASVERJSA-N
(1R,4R,5S,6R)-4-amino-2-oxabicyclo[3.1.0]hexane-4,6-dicarboxylic acid
10197984
>99%