Learn More
Ly-6A/E (Sca-1) Monoclonal Antibody (D7), PE, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
126.00 € - 319.00 €
Spezifikation
Antigen Ly-6A/E (Sca-1)
Klon D7
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15259219
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-5981-81
50 μg
126.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15269219
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-5981-82
100 μg
232.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15289219
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Affymetrix eBioscience
12-5981-83
200 μg
319.00 €
200 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The D7 monoclonal antibody reacts with mouse Sca-1, an 18 kDa member of the Ly-6 family of GPI-linked surface proteins. D7 reacts with both Ly-6E.1 and Ly-6A.2 molecules expressed by mouse hematopoietic stem cells, myeloid population and peripheral T and B cells. Non-activated splenocytes from Ly-6.2 strains including C57BL, SJL, 129, AKR, and others demonstrate higher frequency of D7-positive cells compared to the Ly-6.1 strains such as BALB/c, C3H, NZB and others. Sca-1 is expressed at high levels upon activation regardless of the Ly-6 haplotype. The Ly-6 family is involved in regulation and function of T cell activation. Sca-1 is a major phenotypic marker for mouse hematopoietic progenitor/stem cell subset. Applications Reported: This D7 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This D7 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells. This can be used at less than or equal to 0.25 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
Stem Cell Antigen-1 (Sca-1) is a member of the lymphocyte antigen 6 (Ly-6) family. It is expressed on multipotent hematopoietic stem cells (HSC) and is used as a marker of HSC in mice. Sca-1 is used in combination with lineage depletion antibodies to identify murine HSC. Sca-1 can be found in fetal liver, adult bone marrow, and adult peripheral blood and spleen. Sca-1 may be involved in the regulation of B and T cell activation.
Spezifikation
Spezifikation
Ly-6A/E (Sca-1)
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
9804; locus A/E; Locus AE; Ly6; Ly67; Ly6a; Ly-6A.2; Ly-6A.2/Ly-6E.1; Ly6A/E; Ly-6A/E; ly6a-e; Ly6e; Ly-6E; Ly-6E.1; lymphocyte antigen 6 complex; lymphocyte antigen 6 complex, locus A; lymphocyte antigen 6 complex, locus E; lymphocyte antigen 6A-2/6E-1; Lymphocyte antigen 6E; RIG-E; Sca1; Sca-1; Sca-2; stem cell antigen 1; Stem cell antigen 2; TAP; T-cell-activating protein; thymic shared antigen 1; Tsa1; TSA-1
Ly6a, Ly6e
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
D7
Flow Cytometry
PE
Rat
Mouse
P05533, Q64253
110454, 17069
IgG2a κ