Learn More
Ly-6G and Ly-6C Rat anti-Mouse, Unlabeled, Clone: RB6-8C5, BD
Artikelnummer. 15887008
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15887008 0.5 mg 1 Stück
10269334 1 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15887008 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 553123
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rat Monoclonal Antibody
The RB6-8C5 antibody reacts with a common epitope on Ly-6G and Ly-6C, previously known as the myeloid differentiation antigen Gr-1. In the bone marrow, the level of antigen expression is directly correlated with granulocyte differentiation and maturation.
Host Species: Rat
Clone: RB6-8C5
Isotype: IgG2b, κ
Species Reactivity: Mouse
Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Ly-6G and Ly-6C
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon RB6-8C5
Konzentration 0.5mg/mL
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Ly6c, Lymphocyte antigen 6C2; Lymphocyte antigen 6G, Ly6g, Gr-1
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Rat
Immunogen Not Reported
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.5 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C
Isotype IgG2b κ