Learn More
Ly-6G Rat, FITC, Clone: 1A8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB56-F-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902218
  • 215.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Ly-6G
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ly6g
Protein A/G Purified
RUO
546644
IgG2a κ
Flow Cytometry
1A8
FITC
XP_006521677
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.