Learn More
Ly-6G Rat, PE-Cy7, Clone: RB6-8C5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB77-PE7-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922468
  • 109.20 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 21-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Ly-6G
RB6-8C5
PE-Cyanine7
NP_001238984
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
17067
Flow Cytometry
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ly6c1
IgG2b kappa
25 μg
Store at 2-4°C.