missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ly-6G Rat, V450, Clone: 1A8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
137.00 € - 288.00 €
Spezifikation
Antigen | Ly-6G |
---|---|
Klon | 1A8 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912228
|
EnquireBio
QAB56-V450-25UG |
25 μg |
137.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902228
|
EnquireBio
QAB56-V450-100UG |
100 μg |
288.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Ly-6G | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
546644 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
1A8 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
XP_006521677 | |
Ly6g | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |