Learn More
Invitrogen™ LYN B Recombinant Human Protein
LYN is a SRC family kinase expressed predominantly in hematopoietic cells.
Marke:  Invitrogen™ PR3725B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15468383
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Activation of LYN has been shown to lead to imatinib resistance in CML patients. LYNB and the slightly shorter LYNA are the two isoforms of LYN.
Spezifikation
Spezifikation
AAH59394
50mM Tris, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.05mM EDTA, 0.05% NP-40, 1mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
Lyn B
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
57.4kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
SRC Kinase Family
Recombinant
Baculovirus