missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Human Lyn Isoform B, His Tag Recombinant Protein

Marke:  Thermo Scientific™ P2907

Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.36000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11529266

  • 638.00 € / 10 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

LYN is a SRC family kinase expressed predominantly in hematopoietic cells. Activation of LYN has been shown to lead to imatinib resistance in CML patients. LYNB and the slightly shorter LYNA are the two isoforms of LYN.
Spezifikation

Spezifikation

AAH59394
4067
10 μg
SRC Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris, pH 7.5, 100 mM NaCl, 0.05 mM EDTA, 0.05% NP-40, 1 mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
10 μg
Dry Ice
C-Terminal
v-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral related oncogene homolog
Kinases & Inhibitors
Cytoplasmic Tyrosine Kinases
Kinase Assay
57.4 kDa
Lyn B
Human
His Tag
Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical europium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic
Tyrosine Kinases
LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™, Omnia™ Bulk Substrate
LYNB
Baculovirus
Full Length, Recombinant, Cytoplasmic
Oncology, Signal Transduction
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote