Learn More
LYPLA1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA562273
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15710072
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LTTQQKLAGV TALNCWLPLW ASFPQGPIGG ANRDISILQC HGDCDPLV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 88%.
LYPLA1 Polyclonal antibody specifically detects LYPLA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
LYPLA1
Polyclonal
Unconjugated
LYPLA1
25KDL; Acyl-protein thioesterase 1; APT1; APT-1; CaIPLA2; calcium-independent phospholipase A2; calcium-independent phospholipase A2 isoform 1; calcium-independent phospholipase A2 isoform 2; hAPT1; hypothetical protein LOC550279; LPL1; LPL-I; Lypla1; lysophopholipase 1; lysophospholipase 1; Lysophospholipase I; lysophospholipid-specific lysophospholipase; LYSOPLA; lysoPLA I; phospholipase 1a; Pla1a; zgc:110260
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10434
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O75608
LYPLA1
Recombinant protein corresponding to Human LYPLA1