missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LYPLA3 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Artikelnummer. 30233665 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30233665 150 μL 150 Mikroliter
30237527 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30233665 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 108632AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The LYPLA3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human LYPLA3. This antibody recognizes human, mouse antigen. The LYPLA3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen LYPLA3
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Konzentration 600 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole ACS; DKFZp564A0122; GXVPLA2; LLPL; LPLA2; LYPLA3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Antigen affinity purification
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23659
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 42-57 kDa
Produkttyp Polyclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.