Learn More
LYRM9 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554678
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15722611
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: QLYRYLLRCC QQLPTKGIQQ HYKHAVRQSF RVHSDEDNPE RIQQIIKRAI EDADWIM Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 93%.
LYRM9 Polyclonal antibody specifically detects LYRM9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
LYRM9
Polyclonal
Unconjugated
LYRM9
1810012P15Rik; C17orf108; C19H17orf108; C9H17orf108; HSD24; LYR motif containing 9; LYR motif-containing protein 9; LYRM9; RGD1562012; UPF0631 protein C17orf108; UPF0631 protein C17orf108 homolog; UPF0631 protein HSD24 homolog; zgc:193694; zgc:193700
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
201229
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
A8MSI8
LYRM9
Recombinant protein corresponding to Human LYRM9