missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysine (K)-specific Demethylase 5B/KDM5B/JARID1B Antibody (CL1129) [Biotin], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30295088 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30295088 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30295088 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP252969B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Lysine (K)-specific Demethylase 5B/KDM5B/JARID1B Monoclonal antibody specifically detects Lysine (K)-specific Demethylase 5B/KDM5B/JARID1B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Lysine (K)-specific Demethylase 5B/KDM5B/JARID1B
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL1129
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CT31FLJ10538, EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, homolog 1A, JARID1BFLJ16281, jumonji, AT rich interactive domain 1B, Jumonji, AT rich interactive domain 1B (RBP2-like), lysine (K)-specific demethylase 5B, PLU-1FLJ12459, PLU1FLJ23670, PUT1, RBBP2H1, RBBP2H1AFLJ12491, RBP2-H1, Retinoblastoma-binding protein 2 homolog 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9UGL1, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Epigenetics
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10765
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.