Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix A, 15 ml-Röhrchen
Für alle Probentypen, außer Erdreich, Boden zur anschließenden Isolierung genomischer DNA. Jedes stoßfeste 15-ml-Röhrchen enthält eine Granatmatrix und zehn 1/4“-Keramikkugeln. Lysingmatrix A ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren.
Marke: MP Biomedicals™ 116930050
461.12 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23257" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00500kg
Beschreibung
Lysematrix A-Röhrchen enthalten Granatmatrix und 1/4 in.-Keramiksphären zum Mahlen und Lysieren einer Reihe von Probentypen. Diese Mahlmatrix ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren. Für die Verwendung mit FastPrep Geräte oder einem Bead Beater.
- Röhrchengröße: 15 ml
- Probenarten: Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Nematoden, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen
- Bead-Material: Granatsplitter und zehn Keramikkugeln mit 1/4 Zoll Durchmesser (6,35 mm)
Spezifikation
Granatmatrix und Keramiksphären | |
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Würmer, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix A | |
RNase-frei |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
50 x 15-ml-Röhrchen | |
Bis zu 2 g pro Präparation |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.