Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix A, 15 ml-Röhrchen
Für alle Probentypen, außer Erdreich, Boden zur anschließenden Isolierung genomischer DNA. Jedes stoßfeste 15-ml-Röhrchen enthält eine Granatmatrix und zehn 1/4“-Keramikkugeln. Lysingmatrix A ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren.
62.33 € - 498.20 €
Spezifikation
Bead-Typ Granatmatrix und Keramiksphären
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Probentyp Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Würmer, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11431555
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
116930025
25 x 15-ml-Röhrchen
258.64 €
25 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15789190
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
116930005
5 x 15-ml-Röhrchen
62.33 €
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11480536
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
116930050
50 x 15-ml-Röhrchen
498.20 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Röhrchengröße: 15 ml
  • Probentyp: Alle Proben
  • Anzureicherndes Molekül: DNA
Spezifikation
Spezifikation
Granatmatrix und Keramiksphären
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Würmer, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Lysematrix A
Bis zu 2 g pro Präparation
Bei Raumtemperatur lagern.
DNase-frei
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
RNase-frei
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.