Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix A, 50 ml-Röhrchen
Für alle Probentypen, außer Erdreich, Boden zur anschließenden Isolierung genomischer DNA. Jedes stoßfeste 50-ml-Röhrchen enthält eine Granatmatrix und fünfzig 1/4“-Keramikkugeln. Lysingmatrix A ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren.
42.08 € - 3945.00 €
Spezifikation
Bead-Typ | Garnet Flakes and Ceramic Spheres |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Probentyp | Animal Tissues, Plants, Insects, Worms, Bacteria, Yeast, Fungi, Algae |
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep instruments or other bead beaters |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15752462
|
MP Biomedicals™
116950002 |
2 x 50-ml-Röhrchen |
42.08 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11480506
|
MP Biomedicals™
116950010 |
10 x 50-ml-Röhrchen |
193.98 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17869342
|
MP Biomedicals™
116950050 |
50 x 50 ml-Röhrchen |
935.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17879342
|
MP Biomedicals™
116950050 |
50 x 50 ml-Röhrchen |
3945.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12751461
|
MP Biomedicals™
116950050 |
50 x 50 ml-Röhrchen |
655.08 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Röhrchengröße: 50 ml
- Probentyp: Alle Proben
- Anzureicherndes Molekül: DNA
Spezifikation
Garnet Flakes and Ceramic Spheres | |
Animal Tissues, Plants, Insects, Worms, Bacteria, Yeast, Fungi, Algae | |
FastPrep instruments or other bead beaters | |
Lysematrix A | |
Up to 7 g per prep |
Raumtemperatur | |
DNase-frei | |
Nukleinsäureisolierungn und -aufreinigung | |
RNase-frei |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.