Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix C, 15 ml-Röhrchen
Enthält 1 mm-Silikasphären. Lysematrix C wird vorwiegend zur Lyse von Hefe und Pilzen verwendet, kann aber auch für Schimmelpilze, Sporen und Fadenalgen genutzt werden.
Marke: MP Biomedicals™ 116932050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Lysematrix C enthält 1 mm-Silikasphären und kann mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden.
- Röhrchengröße: 15 ml
- Probentyp: Hefe, Pilze, Schimmel, Sporen und filamentöse Algen
- Bead-Typ: 1 mm-Silikasphären
Spezifikation
Silikasphären | |
Hefe, Pilze, Algen | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix C | |
RNase-frei |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
50 x 15-ml-Röhrchen | |
Bis zu 2 g pro Präparation |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.