Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix C, 15 ml-Röhrchen
Enthält 1 mm-Silikasphären. Lysematrix C wird vorwiegend zur Lyse von Hefe und Pilzen verwendet, kann aber auch für Schimmelpilze, Sporen und Fadenalgen genutzt werden.
62.33 € - 468.52 €
Spezifikation
Bead-Typ | Silikasphären |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
Probentyp | Hefe, Pilze, Algen |
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep Geräte oder andere Bead Beater |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15799190
|
MP Biomedicals™
116932005 |
5 x 15-ml-Röhrchen |
62.33 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11400546
|
MP Biomedicals™
116932050 |
50 x 15-ml-Röhrchen |
468.52 €
750 Milliliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11451555
|
MP Biomedicals™
116932025 |
25 x 15-ml-Röhrchen |
258.64 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Röhrchengröße: 15 ml
- Probentyp:Hefe und Hefesporen, Pilze und Pilzsporen, Algen
- Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
Spezifikation
Silikasphären | |
Hefe, Pilze, Algen | |
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater | |
Lysematrix C | |
Bis zu 2 g pro Präparation |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
DNase-frei | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
RNase-frei |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.