Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix E, 4.5 ml-Röhrchen
Lysematrix E wird vorwiegend für Umweltproben wie Böden, Sedimente, Abwasser und Fäkalien verwendet. Lysematrix E kann aber auch bei der Lyse gemischter Proben wirkungsvoll sein, etwa bei Gewebe, das von Mikroben infiziert wurde, und sie kann in der RNA-Extraktion aus Tumoren und anderen schwierigen Geweben genutzt werden.
173.84 € - 617.98 €
Spezifikation
Bead-Typ 1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären, 4 mm-Glas-Bead
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Probentyp Bodenproben, Umwelt, Fäkalien
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11481575
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
116974025
10 x 4,5-ml-Röhrchen
173.84 €
25 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11491575
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
116974050
50 x 4,5-ml-Röhrchen
287.26 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11401585
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
116974100
100 x 4,5-ml-Röhrchen
617.98 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Probentyp: Boden, Fäkalien, Umweltwasser, Abwasser, Schlamm
  • Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
  • Matrix-Zusammensetzung: Matrix E, enthält 1.4 mm-Keramiksphären, 0.1 mm-Silikasphären und zwei 4-mm-Glas-Beads
Spezifikation
Spezifikation
1,4 mm-Keramiksphären, 0,1 mm-Silikasphären, 4 mm-Glas-Bead
Bodenproben, Umwelt, Fäkalien
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Lysematrix E
Raumtemperatur
DNase-frei
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
RNase-frei
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.