Beschreibung
- Jedes stoßfeste 2 ml-Röhrchen enthält eine 6.35 mm, .25 cal. (0.25 in.) Edelstahl-Mahlkugel
- Zum Aufbrechen von harten/spröden Proben
- Zu den besonderen Anwendungsbereichen gehört die RNA-Extraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Probentyp | Tierisches Gewebe, Bakterien (Gram +/-), Knochen, Fäkalien, Fixierte Proben, Lebensmitteln, Pilze, Herz, Lunge, Pflanzen, Wurzeln, Samen, Skelettmuskel, Klärschlamm, Bodenproben, Sporen, Abwasser, Hefe |
| DNase | Kostenloses |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FastPrep-24 5G, FastPrep-24, FastPrep-96 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäuresioliation und -aufreinigung |
| Enthält | Mahlkugel aus Edelstahl |
| Matrix | SS |
| Produkttyp | Lysematrix-Röhrchen |
| Menge | 50 x 2 ml |
| RNase | Kostenloses |