Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix SS, 2 ml-Röhrchen
Artikelnummer. 15759190 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 x 2 ml
100 x 2 ml
500 x 2 ml
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
500 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15759190 100 x 2 ml 100 Stück
15769190 500 x 2 ml 500 Stück
15749190 50 x 2 ml 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15759190 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 116921100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MP Biomedicals™ Lysematrix SS, 2 ml-Röhrchen für die Isolierung und Reinigung von Nukleinsäuren
  • Jedes stoßfeste 2 ml-Röhrchen enthält eine 6.35 mm, .25 cal. (0.25 in.) Edelstahl-Mahlkugel
  • Zum Aufbrechen von harten/spröden Proben
  • Zu den besonderen Anwendungsbereichen gehört die RNA-Extraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Probentyp Tierisches Gewebe, Bakterien (Gram +/-), Knochen, Fäkalien, Fixierte Proben, Lebensmitteln, Pilze, Herz, Lunge, Pflanzen, Wurzeln, Samen, Skelettmuskel, Klärschlamm, Bodenproben, Sporen, Abwasser, Hefe
DNase Kostenloses
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep-24 5G, FastPrep-24, FastPrep-96
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäuresioliation und -aufreinigung
Enthält Mahlkugel aus Edelstahl
Matrix SS
Produkttyp Lysematrix-Röhrchen
Menge 100 x 2 ml
RNase Kostenloses