Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix Y, Großpackung
Vorrangig zur Lyse grampositiver und -negativer Bakterien, von Pilzgewebe und Sporen, Hefen, Schimmelpilzen, Fadenalgen und Biofilm geeignet.
Marke:  MP Biomedicals™ 116540436
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15782282
  • 585.12 € / 500 Gramm
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwendungen: Lysematrix Y wird vorrangig zur Lyse grampositiver und -negativer Bakterien, von Pilzgewebe und Sporen, Hefen, Schimmelpilzen, Fadenalgen und Biofilm verwendet.
  • Die Beads verfügen über eine hohe Dichte und eine äußerst hohe Härte, wodurch diese Matrix ideal für das Aufbrechen sehr zäher Zellwände ist, während seine glatte Oberfläche Aufscheren minimiert.
Spezifikation
Spezifikation
0,5 mm-Yttria-stabilisierte Zirkonoxid-Beads
Hefe, Pilze, Algen
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
500 g
0,5 mm-Yttria-stabilisierte Grinding Beads, Y-Matrix
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Lysematrix Y
Sonderangebote
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.