Learn More
Lysinoalanindihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lysinoalanine dihydrochloride |
| CAS | 4418-81-9 |
| Summenformel | C9 H19 N3 O4 . 2 Cl H |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | N6-(2-Amino-2-carboxyethyl)-L-lysin Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H19N3O4.2ClH/c10-6(8(13)14)3-1-2-4-12-5-7(11)9(15)16;;/h6-7,12H,1-5,10-11H2,(H,13,14)(H,15,16);2*1H/t6-,7?;;/m0../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.N[C@@H](CCCCNCC(N)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S)-2-Amino-6-[(2-Amino-2-carboxyethyl)amino]hexansäure;Dihydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 306.19 |
| Formelmasse | 305.0909 |