Learn More
Lysinoalanindihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30475580
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475580 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475580 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL50319850MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lysinoalanine dihydrochloride
CAS 4418-81-9
Summenformel C9 H19 N3 O4 . 2 Cl H
Menge 50 mg
Synonym N6-(2-Amino-2-carboxyethyl)-L-lysin Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C9H19N3O4.2ClH/c10-6(8(13)14)3-1-2-4-12-5-7(11)9(15)16;;/h6-7,12H,1-5,10-11H2,(H,13,14)(H,15,16);2*1H/t6-,7?;;/m0../s1
SMILES Cl.Cl.N[C@@H](CCCCNCC(N)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-6-[(2-Amino-2-carboxyethyl)amino]hexansäure;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 306.19
Formelmasse 305.0909